n-Hexane, desséché (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
65519-185L
HONC65519-185LEA 4540 EUR InStock
HONC65519-185L
n-Hexane, desséché (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 66…69 °C
Densité: 0.660…0.668 g/cm3
Point d'éclair: –26 °C
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of hexane (all isomers, GC) Min. 99.0 %
Assay of n-Hexane (GC) Min. 95.0 %
APHA Max. 10
Density (D 20/4) 0.658 - 0.662
Refractive index (n 20/D) 1.374 - 1.376
Water (Karl Fischer) Max. 100 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité