Tétrahydrofuranne, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
65529-177KG
HONC65529-177KGEA 5360 EUR InStock
HONC65529-177KG
Tétrahydrofuranne, Burdick & Jackson™
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 65 °C
Densité: 0.89 g/cm3
Point d'éclair: –21 °C
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.005 %
Assay BHT (GC) 100 - 300 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité