n-Butyle acétate, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
65530-175KG
HONC65530-175KGEA 3710 EUR InStock
HONC65530-175KG
n-Butyle acétate, Burdick & Jackson™
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 126.2 °C
Densité: 0.881 g/cm3
Point d'éclair: 27 °C
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
ONU: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
1-Butanol (GC) Max. 0.10 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.01 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité