Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène, très pur, Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

65533-173KG
HONC65533-173KGEA 2480 EUR InStock
HONC65533-173KG
Toluène, très pur, Burdick & Jackson™
Toluène


Formule: C₆H₅CH₃
Point d'ébullition: 110.6 °C
Densité: 0.867 g/cm3
Point d'éclair: 4 °C
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=25b1151f2c36438a22b72ca824b8b675133227c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Benzene (GC) Max. 0.02 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité