Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,4-Triméthylpentane, liquide, Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

65722-2.5L
HONC65722-2.5LEA 261 EUR InStock
HONC65722-2.5L
2,2,4-Triméthylpentane, liquide, Burdick & Jackson™
2,2,4-Trimethylpentane


Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 99 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.69 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité