Méthanol Reag. Ph. Eur. pour HPLC, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
65725-200L-RC
HONC65725-200L-RCEA 8920 EUR InStock
HONC65725-200L-RC
Méthanol Reag. Ph. Eur. pour HPLC, Burdick & Jackson™
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64 - 65 °C
Densité: 0.79 g/cm3
Point d'éclair: 11 °C
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay (GC) Min. 99.9 %
Boiling range 64 - 65 °C
Density (D 20/20) 0.791 - 0.793
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Absorbance at 210 nm Max. 0.70
Absorbance at 220 nm Max. 0.30
Absorbance at 225 nm Max. 0.17
Absorbance at 230 nm Max. 0.13
Absorbance at 250 nm Max. 0.02
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
Phthalates as dibutylphthalate Max. 0.1 mg/l
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité