Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétonitrile, desséché, Qualité Biotechnologie (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

65739-7L
HONC65739-7LEA 1260 EUR InStock
HONC65739-7L
Acétonitrile, desséché, Qualité Biotechnologie (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
Acetonitrile


Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C
Densité: 0.7857 g/cm3
Point d'éclair: 6 °C
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter effective %
Water (Karl Fischer) Max. 0.001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité