Ether de pétrole, 40-60°C pour la chromatographie en phase gazeuse, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
65748-200L-RC
HONC65748-200L-RCEA 3130 EUR InStock
HONC65748-200L-RC
Ether de pétrole, 40-60°C pour la chromatographie en phase gazeuse, Burdick & Jackson™
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C
Point d'éclair: –30 °C
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité