Acétone Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
65749-195L
HONC65749-195LEA 3250 EUR InStock
HONC65749-195L
Acétone Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Burdick & Jackson™
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 55…57 °C
Point de fusion: -95.4
Densité: 0.79 g/cm3
Point d'éclair: –17 °C
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Boiling range 55.5 - 56.5 °C
Density (D 20/4) 0.790 - 0.792
Refractive index (n 20/D) 1.3580 - 1.3600
Non-volatile matter Max. 10 ppm
Water insoluble substances complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0015 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0008 %
Acidity or alkalinity complying
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000001 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00005 %
Lithium (Li) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000001 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.00001 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Strontium (Sr) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.000005 %
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0002 %
Reducing impurities complying
Aldehydes (as HCHO) Max. 0.001 %
Benzene (GC) Max. 2 Vol.ppm
Ethanol (GC) Max. 0.01 %
Methanol (GC) Max. 0.05 Vol.%
2-propanol (GC) Max. 0.05 Vol.%
Related substances (GC) complying
Appearance of the solution complying
APHA Max. 10
Solubility in water complying
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité