Ether diéthylique stabilisé ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
65756-195L
HONC65756-195LEA 2510 EUR InStock
HONC65756-195L
Ether diéthylique stabilisé ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 34 - 35 °C
Densité: 0.71 g/cm3
Point d'éclair: -45 °C
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Boiling range 34 - 35 °C
Density (D 20/4) 0.713 - 0.714
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0002 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.000005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000005 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.000005 %
Acetone (GC) Max. 0.005 %
Aldehydes complying
Carbonyl compounds (as CO) Max. 0.001 %
Ethanol (GC) Max. 0.02 %
Methanol (GC) Max. 0.02 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.00003 %
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10
Assay BHT (GC) 5 - 8 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité