Éthanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
65758-25L
HONC65758-25LEA 1390 EUR InStock
HONC65758-25L
Éthanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Éthanol
Absolute alcohol, sales not in Germany, for license holders only
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78…79 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité