Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydrofuranne stabilisé ACS, Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

65777-200L
HONC65777-200LEA 15980 EUR InStock
HONC65777-200L
Tétrahydrofuranne stabilisé ACS, Burdick & Jackson™
Tétrahydrofuranne


Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 65 °C
Densité: 0.89 g/cm3
Point d'éclair: -21 °C
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.001 %
Assay BHT (GC) 100 - 300 ppm
APHA Max. 20

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité