Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Heptane Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: high purity solvents

65796-200L
HONC65796-200LEA 17490 EUR InStock
HONC65796-200L
n-Heptane Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
n-Heptane


Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98.2 - 98.4 °C
Densité: 0.69 g/cm3
Point d'éclair: -4 °C
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.0 %
Boiling range 97 - 98 °C
Density (D 20/4) 0.683 - 0.685
Refractive index (n 20/D) 1.3870 - 1.3880
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0005 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Reaction against H₂SO₄ complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité