n-Hexane ACS, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
65801-200L
HONC65801-200LEA 7640 EUR InStock
HONC65801-200L
n-Hexane ACS, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 66…69 °C
Densité: 0.660…0.668 g/cm3
Point d'éclair: –26 °C
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Boiling range 68 - 69 °C
Boiling range 67-69 °C Min. 95 %
Density (D 20/4) 0.658 - 0.662
Density (D 20/20) 0.659 - 0.663
Refractive index (n 20/D) 1.3745 - 1.3755
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.01 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Thiophene Max. 0.0001 %
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité