Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyléthylcétone, liquide, Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

65806-200L
HONC65806-200LEA 3050 EUR InStock
HONC65806-200L
Méthyléthylcétone, liquide, Burdick & Jackson™
Méthyléthylcétone


Formule: C₂H₅COCH₃
Point d'ébullition: 79 - 81 °C
Point de fusion: -87 °C
Densité: 0.805 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: -4 °C
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
ONU: 1193
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité