n-Hexane, pour GC Plus, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
65829-7L-RC
HONC65829-7L-RCEA 461 EUR InStock
HONC65829-7L-RC
n-Hexane, pour GC Plus, Burdick & Jackson™
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 66…69 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.660…0.668 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 95 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité