Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexane pour la chromatographie en phase gazeuse Plus, Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

65832-7L
HONC65832-7LEA 510 EUR InStock
HONC65832-7L
Cyclohexane pour la chromatographie en phase gazeuse Plus, Burdick & Jackson™
Cyclohexane


Formule: C₆H₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité