n-Heptane pour la chromatographie en phase gazeuse, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
65836-7L-RC
HONC65836-7L-RCEA 765 EUR InStock
HONC65836-7L-RC
n-Heptane pour la chromatographie en phase gazeuse, Burdick & Jackson™
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Point de fusion: –90.5 °C
Densité: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=469760db048f80987a6c4efd67780a72a51e3c4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité