Acide fluorhydrique 48-51 % p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
66156-2.5L
HONC66156-2.5LEA 198 EUR InStock
HONC66156-2.5L
Acide fluorhydrique 48-51 % p.a., Fluka™
Acide fluorhydrique
Formule: HF
MW: 20,01 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -35 °C
Densité: 1.170 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité