Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhane, anhydre stabilisé pour applications nécessitant une faible teneur en eau <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

Stabilization: Stabilised with amylene
Packed in septum-sealed bottle.

66204-100ML
HONC66204-100MLEA 98.5 EUR InStock
HONC66204-100ML
Dichlorométhane, anhydre stabilisé pour applications nécessitant une faible teneur en eau <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Dichlorométhane


Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39…41 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.32…1.33 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0010 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité