Pyridine, anhydre ≥99.8% pour applications nécessitant une faible teneur en eau, sur tamis moléculaires <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Packed in septum-sealed bottle.
66213-2.5L
HONC66213-2.5LEA 799 EUR InStock
HONC66213-2.5L
Pyridine, anhydre ≥99.8% pour applications nécessitant une faible teneur en eau, sur tamis moléculaires <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.98 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité