Pouring system for 7 L Bottle
Fournisseur: Honeywell Chemicals
69813H-1EA
HONC69813H-1EAEA 86.8 EUR InStock
HONC69813H-1EA
Pouring system for 7 L Bottle
Distributeurs pour flacons
Pouring system with self-closing valve, for 7 L bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité