Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium fluorure ≥98.0% (fusion), Purum p.a.

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

71522-25KG
HONC71522-25KGEA 2360 EUR InStock
HONC71522-25KG
Sodium fluorure ≥98.0% (fusion), Purum p.a.
Sodium fluorure
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.


Formule: NaF
Point d'ébullition: 1.704 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 990 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) max. 50 ppm
Cadmium (Cd) max. 50 ppm
Cobalt (Co) max. 50 ppm
Copper (Cu) max. 50 ppm
Iron (Fe) max. 50 ppm
Potassium (K) max. 2000 ppm
Nickel (Ni) max. 50 ppm
Lead (Pb) max. 50 ppm
Zinc (Zn) max. 50 ppm
Total S (as SO₄) max. 200 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité