Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydrofuranne, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

72187-45L-RC
HONC72187-45L-RCEA 4800 EUR InStock
HONC72187-45L-RC
Tétrahydrofuranne, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Tétrahydrofuranne


Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 65 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.89 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Density (20°C) 0.886 - 0.888 g/ml
Refractive index (n 20/D) 1.406 - 1.408
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00005 %
Lithium (Li) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.00001 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Strontium (Sr) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.005 %
Assay BHT (GC) 200 - 300 ppm
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Mixable with H₂O complying
Mixable with ethanol complying
APHA Max. 20

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité