Acide trichloroacétique (cristallisable) 3% (p/v) dans le dichloromethane, BioSyn™ réactif détritiation, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
BR605-4X2.5L
HONCBR605-4X2.5LEA 565 EUR InStock
HONCBR605-4X2.5L
Acide trichloroacétique (cristallisable) 3% (p/v) dans le dichloromethane, BioSyn™ réactif détritiation, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
UNSPSC Code: 12350000
Formule: Cl₃CCOOH
Point d'ébullition: 40 °C
Point de fusion: -95 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: Does not flash. Closed cup (closed cup)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-838-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=1bea41ad50581ecec5e4568389942c56b92e3f0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité