Capping Réactif 80/10/10 THF/Lutidine/Acetic Anhydride (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
BR640-4X2.5L
HONCBR640-4X2.5LEA 695 EUR InStock
HONCBR640-4X2.5L
Capping Réactif 80/10/10 THF/Lutidine/Acetic Anhydride (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Capping Réactif
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Point d'ébullition: 11.8 %(V) (main component)
Point de fusion: -108.5 °C (The information regarding melting point/freezing point are those of the pure substance)
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C) (main component)
Point d'éclair: -15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité