Capping Réactif 84/16 Tetrahydrofuran/N-Methylimidazole (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
BR650-4X2.5L
HONCBR650-4X2.5LEA 1250 EUR InStock
HONCBR650-4X2.5L
Capping Réactif 84/16 Tetrahydrofuran/N-Methylimidazole (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Capping Réactif
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
UNSPSC Code: 12350000
Densité: 0.910 g/cm3 (25 °C)
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité