Capping Réactif 80/20 Acetonitrile/NMI (N-Methylimidazole) (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
BR654-4X2.5GL
HONCBR654-4X2.5GLEA 0 EUR InStock
HONCBR654-4X2.5GL
Capping Réactif 80/20 Acetonitrile/NMI (N-Methylimidazole) (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Capping Réactif
Point d'ébullition: 86.6 °C (main component)
Point de fusion: -43.8 °C (main component)
Densité: 0.827 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C (main component)
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 200-835-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité