Réactif d'oxydation 0.02 M I₂ dans un mélange THF/pyridine/eau 78/20/2 (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
BR663-4X2.5L
HONCBR663-4X2.5LEA 1430 EUR InStock
HONCBR663-4X2.5L
Réactif d'oxydation 0.02 M I₂ dans un mélange THF/pyridine/eau 78/20/2 (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Iode
Burdick & Jackson™ BioSyn™ reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
DNA reagents specifically processed and purified for lab scale oligonucleotide synthesis. Suitable for ABI 380 and 390 series and 3948 DNA/RNA synthesizers. Mixture passed through 0.2 µm filter prior to packaging to minimize particulate contamination.
Formule: I₂
Point d'ébullition: 66 °C
Point de fusion: -108.5 °C
Densité: 0.888 g/cm3
Point d'éclair: -15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité