Lead ICP standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E1170-100ML
HONCE1170-100MLEA 138 EUR InStock
HONCE1170-100ML
Lead ICP standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards de plomb
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité