Gallium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E1387-100ML
HONCE1387-100MLEA 93.3 EUR InStock
HONCE1387-100ML
Gallium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards de gallium
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité