Initial calibration verification standard for ICP-MS
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2002-100ML
HONCE2002-100MLEA 1110 EUR InStock
HONCE2002-100ML
Initial calibration verification standard for ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Ca, Fe, K, Mg, Na, 100 mg/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, U, Cu, Ni in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité