Interference check solution A for ICP-MS systems
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2004-100ML
HONCE2004-100MLEA 631 EUR InStock
HONCE2004-100ML
Interference check solution A for ICP-MS systems
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
20 g/L Cl-, 3000 mg/L Ca, 2500 mg/L each of Fe, Na; 2000 mg/L C, 1000 mg/L each of Al, Mg, P, K, S, 20 mg/L each of Mo, Ti in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité