Interference check solution B for ICP-MS systems
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2005-100ML
HONCE2005-100MLEA 259 EUR InStock
HONCE2005-100ML
Interference check solution B for ICP-MS systems
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
20 mg/L each of Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, 10 mg/L each of As, Cd, Se, Zn, 5 mg/L Ag in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité