Internal standard mix for ICP-MS systems
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2006-100ML
HONCE2006-100MLEA 445 EUR InStock
HONCE2006-100ML
Internal standard mix for ICP-MS systems
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Bi, Ge, In, 6Li, Lu, Rh, Sc, Tb in HNO₃ 10%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité