ICP-MS stock tuning solution
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2008-100ML
HONCE2008-100MLEA 205 EUR InStock
HONCE2008-100ML
ICP-MS stock tuning solution
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Li, Y, Ce, Co, Tl in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité