ICP-OES Wavelength calibration Concentrate
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2015-100ML
HONCE2015-100MLEA 706 EUR InStock
HONCE2015-100ML
ICP-OES Wavelength calibration Concentrate
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
500mg/L K, 50 mg/L each of Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité