Calibration mix majors for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2022-100ML
HONCE2022-100MLEA 380 EUR InStock
HONCE2022-100ML
Calibration mix majors for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
500 mg/L each of Ca, Fe, K, Mg, Na in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité