Mixed calibration standard for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2093-100ML
HONCE2093-100MLEA 246 EUR InStock
HONCE2093-100ML
Mixed calibration standard for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
50 mg/L each of As, K, 10 mg/L each of La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn, 1 mg/L each of Ba, Mg in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité