Mixed calibration standard 2 for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2095-100ML
HONCE2095-100MLEA 747 EUR InStock
HONCE2095-100ML
Mixed calibration standard 2 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L Fe, 100mg/L each of Ba, Co, Cu, V in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité