Mixed calibration standard 3 for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2096-100ML
HONCE2096-100MLEA 335 EUR InStock
HONCE2096-100ML
Mixed calibration standard 3 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
500mg/L As, 100mg/L Mo, 100mg/L Si in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité