Mixed calibration standard 5 for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2098-100ML
HONCE2098-100MLEA 389 EUR InStock
HONCE2098-100ML
Mixed calibration standard 5 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L Mg, 200 mg/L each of Sb, Tl, 100 mg/L B, 50 mg/L Ag in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité