Quality control standard 7A elements for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2102-100ML
HONCE2102-100MLEA 221 EUR InStock
HONCE2102-100ML
Quality control standard 7A elements for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L K, 500 mg/L Si, 100 mg/L each of Al, B, Ba, Na, 50 mg/L Ag in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité