Instrument Calibration standard 2 for ICP and HGA elements
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2104-100ML
HONCE2104-100MLEA 380 EUR InStock
HONCE2104-100ML
Instrument Calibration standard 2 for ICP and HGA elements
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
400 mg/L Ni, 200 mg/L Zn, 150 mg/L Mn, 100 mg/L each of Ag, Cr in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité