Instrument Calibration standard 3 for ICP and HGA elements
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2105-100ML
HONCE2105-100MLEA 647 EUR InStock
HONCE2105-100ML
Instrument Calibration standard 3 for ICP and HGA elements
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
2000 mg/L each of Al, Ba, 1000 mg/L Fe, 500 mg/L each of Co, V, 250 mg/L Cu, 50 mg/L Be in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité