Instrument Calibration standard 4 for ICP and HGA elements
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2106-100ML
HONCE2106-100MLEA 185 EUR InStock
HONCE2106-100ML
Instrument Calibration standard 4 for ICP and HGA elements
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of As, Tl, 50 mg/L each of Cd, Se, 30 mg/L Pb in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité