Contract required detection limits (CRDL) ICP and HGA elements
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2107-100ML
HONCE2107-100MLEA 568 EUR InStock
HONCE2107-100ML
Contract required detection limits (CRDL) ICP and HGA elements
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
120 mg/L Sb, 100 mg/L each of Co, V, 80 mg/L Ni, 50 mg/L Cu, 40 mg/L Zn, 30 mg/L Mn, 20 mg/L each of Ag, As, Cr, Tl, 10 mg/L each of Be, Cd, Se, 6 mg/L Pb in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité