Instrument check standard 1 for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2108-100ML
HONCE2108-100MLEA 325 EUR InStock
HONCE2108-100ML
Instrument check standard 1 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité