Instrument check standard 4 for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2110-100ML
HONCE2110-100MLEA 339 EUR InStock
HONCE2110-100ML
Instrument check standard 4 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Mo, Th, U in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité