EPA 6010 interference check standard for ICP-AES
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2112-100ML
HONCE2112-100MLEA 773 EUR InStock
HONCE2112-100ML
EPA 6010 interference check standard for ICP-AES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
6000 mg/L Ca, 5000 mg/L Fe, 3000 mg/L Mg, 1200 mg/L Al, 1000 mg/L Na in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité